Learn More
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 1 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
Beschreibung
Tris–Borat–EDTA (TBE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-Borate-EDTA |
| Namenshinweis | 1X Solution |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 20 l |
| DNase | DNase-frei |
| Gefiltert durch | Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter |
| Verpackung | Poly-Würfel |
| Mehr anzeigen |