Learn More
TRIS base, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18055442
TRIS base, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18055442
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 18055442
Marke: Tocris Bioscience 3163/500G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Commonly used laboratory reagent; used to make TBS, TAE and TBE buffers
Commonly used laboratory reagent. Highly water soluble. Working pH range 7 - 9. Used in buffer solutions such as Tris-buffered saline (TBS), Tris-acetate-ETDA (TAE) in combination with acetic acid and EDTA (Cat. No. 2811) and Tris-borate-EDTA in combination with boric acid and EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS base
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Menge 500 g
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) >99.9%
Name des Produkts
TRIS base, Tocris Bioscience™ >