Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 1 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10542785
Click to view available options
Menge:
4 L
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10542785
Marke: Fisher BioReagents BP24344
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Acetate-EDTA
Namenshinweis 1X Solution
CAS 77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5
Farbe Nicht ausgewiesen
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Verpackung Poly-Würfel
Protease Protease free
Synonym TAE
Güte Elektrophorese