Learn More
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434507
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(2-Dimethylaminoethyl)amin wird als Ligand für die Atomtransferradikalpolymerisation (ATRP) zur Herstellung von telechelen Polymeren verwendet. Es ist ein triodaler Polyamin-Ligand und bildet Komplexe mit den Metallen der Gruppe 1, die in alkalimetallvermittelten synthetischen Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es an den Makrozyklisierungsprozessen beteiligt, indem es mit Tripodalestern in Methanol zu tricyclischen Kryptanden reagiert.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33527-91-2
Summenformel C12H30N4
Molekulargewicht (g/mol) 230.40
MDL-Nummer MFCD00015607
InChI-Schlüssel VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
IUPAC-Name N',N'-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Siedepunkt 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Strukturformel [(CH3)2NCH2CH2]3N
Brechungsindex 1.454
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 230.4
Reinheit (%) ≥99%