Learn More
Tris(2,2'-Bipyridyl)ruthenium(II)chlorid, Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
141.71 € - 485.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 50525-27-4 |
---|---|
Summenformel | C30H36Cl2N6O6Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 748.62 |
MDL-Nummer | MFCD00149670 |
InChI-Schlüssel | WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate |
PubChem CID | 131664161 |
IUPAC-Name | 2-Pyridin-2-ylpyridin;Ruthenium(2+);Dichlorid;Hydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10154740
|
Thermo Scientific Acros
208750010 |
1 g | Glasflasche |
141.71 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10229203
|
Thermo Scientific Acros
208750050 |
5 g | Glasflasche |
485.42 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
50525-27-4 | |
748.62 | |
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L | |
131664161 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1 |
C30H36Cl2N6O6Ru | |
MFCD00149670 | |
tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate | |
2-Pyridin-2-ylpyridin;Ruthenium(2+);Dichlorid;Hydrat |
Spezifikation
Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate | |
>300.0°C | |
Echt | |
C30H36Cl2N6O6Ru | |
tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate | |
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L | |
2-Pyridin-2-ylpyridin;Ruthenium(2+);Dichlorid;Hydrat | |
131664161 | |
98% |
50525-27-4 | |
97.5% min. | |
98% | |
MFCD00149670 | |
Solubility in water: soluble. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1 | |
748.62 | |
748.63 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
RUO – Nur für Forschungszwecke