Learn More
Tris[(1 -benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilizes Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris[(1-Benzyl-1H-1,2,3-Triazol-4-yl)methyl]amin stabilisiert Cu(I) gegenüber Disproportionierung und Oxidation und verstärkt so seine katalytische Wirkung in der Azid-Acetylen-Cycloaddition.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Tris[(1-Benzyl-1H-1,2,3-Triazol-4-yl)methyl]amin stabilisiert Cu(I) gegenüber Disproportionierung und Oxidation und verstärkt so seine katalytische Wirkung in der Azid-Acetylen-Cycloaddition.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
Schmelzpunkt | 132°C to 143°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,DMF. |
Formelmasse | 530.63 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine