Learn More
Tripropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428720
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-69-2
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
MDL-Nummer MFCD00009363
InChI-Schlüssel YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
IUPAC-Name tripropylamine
SMILES CCCN(CCC)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripropylamine
Schmelzpunkt -93.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 156.0°C
Flammpunkt 32.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.2% max. dipropylamine (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2)3N
Brechungsindex 1.4155 to 1.4175
Menge 1 L
Beilstein 04, II, 623
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viskosität 0.627 mPa.s (25°C)
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit