Learn More
Tripropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tripropylamine |
Schmelzpunkt | -93.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7600g/mL |
Siedepunkt | 156.0°C |
Flammpunkt | 32.5°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.2% max. dipropylamine (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3CH2CH2)3N |