Learn More
Tripropionin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tripropionin |
Namenshinweis | 97% |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.0820g/mL |
Siedepunkt | 151°C (2.0 mmHg) |
Flammpunkt | 162°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4310 to 1.434 |