Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH feste Nadelspritze für Autosampler, 100 μl
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Thermo Scientific™ 365H2141
138.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12866036
  • 139.45 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
23 s
Gastight, feste Spritze
100 μl
Konus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TriPlus RSH feste Nadelspritze für Autosampler, 100 μl > 100 μl, 23ag, 57 mm L