Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH-Spritzen mit fester Kanüle für Autosampler, 10 μl
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
78.39 € - 133.17 €
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13406856
|
Thermo Scientific™
365D0271 |
23s G | 57 mm |
78.39 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13436856
|
Thermo Scientific™
365D0321 |
26 s G | 85 mm |
133.17 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosamplerspritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Volumenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
- Borosilikatglas mit Metallflanschen
- Kanülen und Kolben aus Edelstahl
- Praxisbewährtes Spritzendesign
Spezifikation
10 μl | |
Konus |