Learn More
BTX™ Triple Electroporation Tweezertrode
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Triple Tweezertrodes have:
- Three electrode contacts with adjustable position and polarities
- Improves electrical field distribution for in utero electroporation applications
Compatability:
- ECM830
- ECM2001+
- Gemini X2
- Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Applications:
- In vivo drug or gene delivery
- Ex vivo drug or gene delivery
- In utero drug or gene delivery
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Typ | Tweezers |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C to 40°C |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.12 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Elektrische Anforderungen | 0 to 200 VDC (Do Not Use AC Current) |