Learn More
Triphenylzinnhydroxid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384859
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071177.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-87-9
Summenformel C18H18OSn
Molekulargewicht (g/mol) 369.05
MDL-Nummer MFCD00013928
InChI-Schlüssel ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
PubChem CID 6327657
IUPAC-Name Triphenylzinn; Hydrat
SMILES O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyltin hydroxide
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Farbe Weiß
Strukturformel (C6H5)3SnOH
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Merck Index 14,9745
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in alcohol, toluene
Formelmasse 367.01
Physikalische Form Pulver