Learn More
Triphenylzinnhydrid, 97 %
Artikelnummer. 11312685
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11312685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00163.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Triphenylzinnhydrid wird als “H”-Quelle verwendet, um Radikale zu erzeugen oder Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen zu spalten. Es wird auch in Antifouling-Farben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 892-20-6
Summenformel C18H16Sn
MDL-Nummer MFCD00003004
Synonym Triphenylstannane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyltin hydride
Schmelzpunkt 26°C to 28°C
Dichte 1.374
Siedepunkt 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel (C6H5)3SnH
Brechungsindex 1.637
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 3544353
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 351.02
Reinheit (%) 97%