Learn More
Triphenyltinchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenyltinchlorid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.005 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
Triphenyltinchlorid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.005 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenyltin chloride |
Schmelzpunkt | 103°C to 106°C |
Siedepunkt | 240°C (13.5 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3146 |
Beilstein | 524762 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.005g/L at 20°C). |