Learn More
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 100–200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580532
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39319-11-4
Summenformel C18H15P
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
IUPAC-Name Triphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine resin
Namenshinweis 1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Physikalische Form 100 bis 200 Mesh
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g