Learn More
Trimyristin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kann zur Herstellung von festen Lipid-Nanopartikeln (SLN) verwendet werden, die aus Trimyristin (festem Lipid) und Poloxamer 407 (Tensid) bestehen. Wird auch als Synthesereaktionsmittel und als emollientes, rückfettendes Mittel bei Hautproblemen verwendet
Kann zur Herstellung von festen Lipid-Nanopartikeln (SLN) verwendet werden, die aus Trimyristin (festem Lipid) und Poloxamer 407 (Tensid) bestehen. Wird auch als Synthesereaktionsmittel und als emollientes, rückfettendes Mittel bei Hautproblemen verwendet
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimyristin |
CAS | 555-45-3 |
Schmelzpunkt | 56°C to 57°C |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C45H86O6 |
Strukturformel | [CH3(CH2)12COOCH2]2CHOCO(CH2)12CH3 |
MDL-Nummer | MFCD00036229 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1718242 |
Merck Index | 14,9724 |