Learn More
Trimethylzinnhydroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080331
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071167.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Trimethyl-Zinn-Hydroxid, 98 %, C3H11OSn, CAS-Nummer-56-24-6, Hydroxytrimethyl-Zinn, Trimethylstannyl-Hydroxid, Trimethyl-Zinn-Hydroxid, Stannan, Hydroxytrimethyl, Zinn, Trimethyl-, Hydroxid, Trimethylzinnhydroxid, Hydroxytrimethylstannan, Trimethylstannanol, Trimethylhydroxyzinn, unii-10alt8dj2v, 25 g
Trimethyltin hydroxide is used in the synthesis of modified thymines, which is useful as inhibitors of RNase A. It is also used in the preparation of ketoheterocycle inhibitors of fatty acid amide inhibitors. It reacts with 2,2-disubstituted benzothiazolines to form trialkyltin derivatives of sulphur containing Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-24-6
Summenformel C3H10OSn
Molekulargewicht (g/mol) 180.82
MDL-Nummer MFCD00013929
InChI-Schlüssel OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide
PubChem CID 6328620
IUPAC-Name trimethylstannanol
SMILES C[Sn](C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin hydroxide
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß
Geruch Pungent
Strukturformel (CH3)3SnOH
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 180.8
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver