Learn More
Trimethylzinnchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334859
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071166.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201.28 g/mol
Trimethyltin chloride is used as a heat stabilizer in the manufacture of vinyl window blinds. It is also used as a stabilizer for plastics and as additive to paint, as antifouling agent. It also serves as a byproduct of methyltin manufacture. Further, it is used as a precursor to vinyltrimethylstannane and in polyvinyl chloride stabilization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-45-1
Summenformel C3H11ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 201.28
MDL-Nummer MFCD00000520
InChI-Schlüssel FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
IUPAC-Name Chlor(trimethyl)Stannan
SMILES Cl.C[SnH](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin chloride
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 97°C (207°F)
Geruch Unpleasant
Menge 2 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform and organic solvents.
Formelmasse 199.25
Physikalische Form Kristallin