Learn More
Trimethylzinnchlorid, 1 M (25 Gew.%) Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyltin chloride |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 1M (25 wt.%) solution in Hexanes |
CAS | 1066-45-1, 110-54-3 |
Summenformel | C3H11ClSn |
MDL-Nummer | MFCD00000520 |
Konzentration | 1M (NMR), exact strength on the certificate of analysis |
Dichte | 0.7970g/mL |
Synonym | trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride |
InChI-Schlüssel | FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trimethyltin chloride, 1M (25 wt.%) solution in hexanes
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.