Learn More
Trimethylsulfonium-Methylsulfat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3586513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10453545 5 g Glasflasche 5 Gramm
10686874 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10453545
Marke: Thermo Scientific Acros 386610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2181-44-4 | C4H12O4S2 | 188.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-44-4
Summenformel C4H12O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
MDL-Nummer MFCD00012205
InChI-Schlüssel ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium methyl sulfate, trimethylsulfonium methylsulfate, methyl sulfate; trimethylsulfanium, trimethylsulfonium methyl sulfate 1-, acmc-20ajcy, trimethylsulphonium methylsulphate, trimethylsulfonium methyl sulphate, methyl sulfate; trimethylsulfonium, trimethyl sulfonium methyl sulfate, trimethylsulphonium methyl-sulphate
PubChem CID 2760871
IUPAC-Name Methylsulfat;trimethylsulfonium
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[S+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium methylsulfate
Schmelzpunkt 92.0°C to 94.0°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 188.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfonium methylsulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.