Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450483
Trimethylsulfoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450483
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11450483
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12639.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-42-2
Summenformel C3H9IS
Molekulargewicht (g/mol) 204.069
MDL-Nummer MFCD00011632
InChI-Schlüssel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC-Name Timethylsulfanium;iodid
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt ∼215°C (sublimation)
Menge 250 g
Beilstein 3555192
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 204.07
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Chargennummer10237693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Chargennummer10188315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Chargennummer10173327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Chargennummer10186874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12639.30,A12639.0B,A12639.18
Name des Produkts
Trimethylsulfoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >