Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10133430
Trimethylsulfoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133430
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10133430
Marke: Thermo Scientific Acros 140250250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-42-2
Summenformel C3H9IS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00011632
InChI-Schlüssel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75127
IUPAC-Name Timethylsulfanium;iodid
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt 215.0°C to 220.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3SI
Menge 25 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 204.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number14025092,140250250,140251000,140255000
ChargennummerA0437046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number14025092,140250250,140251000,140255000
ChargennummerA0451013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number14025092,140250250,140251000,140255000
ChargennummerA0400077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140250250,140251000,140255000
ChargennummerA0394227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140250250,140251000,140255000
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfonium iodide
Name des Produkts
Trimethylsulfoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >