Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2-M-Lösung in Hexanen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10401923
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2-M-Lösung in Hexanen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401923
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10401923
Marke: Thermo Scientific Acros 385330250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
Summenformel C4H10N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.22
InChI-Schlüssel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 167693
IUPAC-Name Diazomethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS Min. % 32.15, 64.47
CAS Max. % 35.54, 67.85
Farbe Gelb
Dichte 0.6750g/mL
Siedepunkt 96.0°C
Flammpunkt −23°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCHN2
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 114.22
Güte Technisch
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
ChargennummerA0466091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
ChargennummerA0463070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
ChargennummerA0460594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
ChargennummerA0459325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number385330050,385331000,385330250,385335000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2-M-Lösung in Hexanen, Thermo Scientific Chemicals >