Learn More
Trimethylsilylcyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414157
Trimethylsilylcyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414157
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19598.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Trimethylsilyl Cyanide is used as a reagent in the preparation of optically active cyanohydrins. It is used in the derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS. It is employed in the preparation of Reissert compounds, which represent reactive polyamides. Further, it is used to convert pyridine-N-oxides into 2-cyanopyridine. It is also used as a cyanide source in an enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones. In addition to this, it is used as a reagent for the cyanosilylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilylcyanid wird als Reagenz bei der Herstellung von optisch aktiven Cyanohydrinen verwendet. Es wird bei der Derivatisierung komplexer Metabolitengemische durch GC-MS verwendet. Es wird bei der Herstellung von Reisert-Verbindungen eingesetzt, die reaktive Polyamide darstellen. Darüber hinaus wird es zur Umwandlung von Pyridin-N-Oxiden zu 2-Cyanopyridin verwendet. Es wird auch als Cyanidquelle in einer enantioselektiven organokatalytischen Strecker-artigen Reaktion aliphatischer N,N-dialkylhydrazone verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz für die Zyanosilylierung von Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7677-24-9
Summenformel C4H9NSi
Molekulargewicht (g/mol) 99.21
MDL-Nummer MFCD00001765
InChI-Schlüssel LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
IUPAC-Name Trimethylsilylformonitril
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Spezifikation
Siedepunkt 118°C to 119°C
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl cyanide
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3383
Beilstein 1737612
Flammpunkt 1°C (33°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 99.21
Reinheit (%) 97%
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.391
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.783
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
Chargennummer10237769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
ChargennummerS30J052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA19598.06,A19598,A19598.22,A19598.14
ChargennummerR26I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
ChargennummerY03G024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog NumberA19598.06,A19598.22,A19598.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylsilyl cyani
Name des Produkts
Trimethylsilylcyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >