Learn More
Trimethylsilanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15565286
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-40-6
Summenformel C3H9LiOSi
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD02751657
InChI-Schlüssel OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC-Name Hydroxy(trimethyl)silan
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilanol
Schmelzpunkt -12.0°C
Dichte 0.8140g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (CH3)3SiOH
Menge 100 g
Relative Dichte 0.814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.995g/L.
Viskosität 4 mPas (25°C)
Formelmasse 90.2
Reinheit (%) ≥97.5% (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.