Learn More
Trimethylamin, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylamine |
---|---|
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 1M solution in THF |
CAS | 75-50-3, 109-99-9 |
Summenformel | C3H9N |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Trimethylamine | |
1M solution in THF | |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
0.8500g/mL | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CN(C)C | |
1146 | |
59.11 | |
−17°C |
Farblos bis hellgelb | |
75-50-3, 109-99-9 | |
N(CH3)3 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
0.85 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. Suspected of causing cancer. Harmful if swallowed. May cause drowsiness or dizziness. May form explosive peroxides.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Gefahr
- Trimethylamine, 1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.