Learn More
Trimethylaluminium, 1.0 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2799239 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10153502
Marke: Thermo Scientific Acros 189271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-24-1 | C3H9Al | 72.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-24-1, 142-82-5
Summenformel C3H9Al
Molekulargewicht (g/mol) 72.087
MDL-Nummer MFCD00008252
InChI-Schlüssel JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylaluminum, trimethylaluminium, aluminum, trimethyl, trimethylalane, unii-av210lg46j, ch3 3al, aluminum trimethanide, aluminum trimethyl, trimethylaluminum solution, trimethylaluminum, elec. gr.
PubChem CID 16682925
IUPAC-Name Trimethylaluman
SMILES C[Al](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylaluminium
Farbe Farblos
Namenshinweis 1.0M Solution in Heptane
Siedepunkt 126.0°C
Schmelzpunkt 15.0°C
Strukturformel (CH3)3Al
Fieser 08,506; 14,46; 17,372
Dichte 0.6880g/mL
Merck Index 15, 9879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formelmasse 72.09
Reinheit (%) 9.5 to 10.5 wt% (on Al basis)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.688
Viskosität 0.90 mPa.s (30°C)
Menge 100 mL
Flammpunkt −4°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylaluminium, 1.0M solution in heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.