Learn More
Trimethylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431960
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trimethylacetylchlorid wird als Vorläufer bei der Herstellung von tert-Butylperoxypivalat, Guttiferon-A-Derivaten, die für die Behandlung von Malaria geeignet sind, verwendet. Es wird als Rohmaterial bei der Herstellung von synthetischen Acidamid- und Phenolester-Medikamenten verwendet. Darüber hinaus wird es für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Aminobenzylpenicilin, Cephalexin, Cefazolin, Dipivefrin und Dipivalylepithrin verwendet. Es wird auch in der Schwerpolymerisation, in N-Acylierungsmitteln für Amine, Schiff-Basen, Pyrrolidinonen sowie als O-Acylierungsmittel für Alkohole, Lactone und Saccharide eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3282-30-2
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
MDL-Nummer MFCD00000709
InChI-Schlüssel JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
IUPAC-Name 2,2-Methylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetyl chloride
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.985
Siedepunkt 105°C to 106°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.412
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2438
Beilstein 385668
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetonitrile.
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pivaloyl chloride