Learn More
Trimethyl-1,3,5-Benzoltricarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764841
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2672-58-4
Summenformel C12H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 252.22
MDL-Nummer MFCD00008434
InChI-Schlüssel RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
PubChem CID 75881
IUPAC-Name Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(CO2CH3)3
Menge 25 g
Beilstein 09, 979
Formelmasse 252.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate