Learn More
TRILARIN, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trilaurin |
Schmelzpunkt | 45°C to 47°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 0.9000g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Relative Dichte | 0.9 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,very soluble in acetone,benzene |