Learn More
Triisopropylphosphin, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triisopropylphosphine |
Dichte | 0.839 g/mL |
Siedepunkt | 176°C to 178°C |
Flammpunkt | -17°C (1°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.467 |
Menge | 0.5 g |
UN-Nummer | UN2845 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alkanes. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triisopropylphosphine
- Gefahr
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Triisopropylphosphine