Learn More
Triisopropanolamin Borat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723275
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-00-8
Summenformel C9H18BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.06
MDL-Nummer MFCD03791298
InChI-Schlüssel IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
PubChem CID 225550
IUPAC-Name 3,7,10-Trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undecan
SMILES B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropanolamine cyclic borate
Schmelzpunkt 150°C to 157°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Formelmasse 199.06
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalline Stäbchen und Nadeln
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine cyclic borate