Learn More
Triisobutylaluminium, 1.1 M Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
81.91 € - 364.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS 100-99-2, 108-88-3
Summenformel C12H27Al
Molekulargewicht (g/mol) 198.33
MDL-Nummer MFCD00008929
InChI-Schlüssel MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4
PubChem CID 16682931
IUPAC-Name tris(2-methylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10178692
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
185421000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
81.91 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10301753
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
185428000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
364.82 €
800 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
100-99-2, 108-88-3
198.33
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
16682931
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
C12H27Al
MFCD00008929
triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4
tris(2-methylpropyl)alumane
Spezifikation
Triisobutylaluminium
1.1M Solution in Toluene
C12H27Al
MFCD00008929
0.8400g/mL
triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
tris(2-methylpropyl)alumane
16682931
24.5 to 25.5% (on Al basis)
4°C
Farblos bis hellgelb
100-99-2, 108-88-3
[(CH3)2CHCH2]3Al
09,486
10, 316
Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with aromatic and aliphatic hydrocarbons
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
198.33
198.33
0.84
Lösung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging the unborn child. Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Use personal protective equipment as required. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Store in a dry place. Store in a closed container.
Gefahr
Produktidentifikator
  • Triisobutylaluminium, solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.