Learn More
(Trifluormethyl)-trimethylsilan, 0.5 M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10283002
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81290-20-2, 109-99-9
Summenformel C5H11F3Si
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
MDL-Nummer MFCD00145454
InChI-Schlüssel MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Namenshinweis 0.5M solution in THF
CAS Min. % 7.15, 91.26
CAS Max. % 8.74, 92.85
Farbe Farblos
Dichte 0.8950g/mL
Siedepunkt 40.0°C
Flammpunkt -20°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCF3
Menge 5 mL
Merck Index 15, 9851
Relative Dichte 0.895
IUPAC-Name tert-Butyl(trifluormethyl)silan
Formelmasse 142.2
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.