Learn More
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607532
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607532
50 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10607532
Marke: Thermo Scientific Acros 169890500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, CHF3O3S, CAS-Nummer 1493-13-6, heiß, Methansulfonsäure, Trifluoro, Tfmsa, Perfluormethansulfonsäure, Tfoh, Trifluormethansulfonsäure, Triflonsäure, Trifluormethan-Sulfonsäure, Trimsylat, Trifluormethylsulfonsäure, 250 ml, 03, IV, 34, 162,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-13-6
Summenformel CHF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 150.07
MDL-Nummer MFCD00007514
InChI-Schlüssel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic acid
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6900g/mL
Siedepunkt 162.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3H
Brechungsindex 1.3260 to 1.3300
Menge 50 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Relative Dichte 1.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC-Name Trifluormethansulfonsäure
Viskosität 2.87 mPa.s (25°C)
Formelmasse 150.07
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
ChargennummerA0455349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
ChargennummerA0447877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
ChargennummerA0397688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
ChargennummerA0440187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2022 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >