Learn More
Trifluoressigsäure (Peptid-Synthese-Grad), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10224733
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Für Peptidsynthese und Sequenzierungsprotokolle
Trifluoressigsäure wird in Peptidsythesen und Sequenzierprotokollen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 0,06 max. bei 275 nm, 0,03 max. bei 300 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
CAS 76-05-1
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Summenformel C2HF3O2
Strukturformel CF3COOH
MDL-Nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Peptidsynthese
Dichte 1,535 g/cm³
Menge 500 ml
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 107 mbar bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.