Learn More
Trifluoressigsäure, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10378747 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
0,5 ml
Gehäuse 1mL
Gehäuse 2mL
10 ml
50 ml
Verpackung:
Ampulle
Ampullen
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
10 Milliliter
2 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10378747
Marke: Fisher Chemical A1162AMP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Trifluoressigsäure, > –99,5 %, C2HF3O2, CAS-Nummer-76-05-1, Trifluorethansäure, Trifluoressigsäure, cf3COOH, Essigsäure, Trifluoro, Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Kyselina Trifluoroctova, Trifluoressigsäure, Trifluoressigsäure, 50 ml
Trifluoressigsäure, > -99,5 %, C2HF3O2, CAS-Nummer-76-05-1, Trifluorethansäure, Trifluoressigsäure, cf3COOH, Essigsäure, Trifluoro, Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Kyselina Trifluoroctova, Trifluoressigsäure, Trifluoressigsäure, 50 ml
  • Ideal für hochreine mobile Phasenadditive für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Bewertet auf Metallverunreinigungen bei ppb-Konzentrationen für die minimale Bildung von Metallmassen-Addukten
  • Abgeschirmt für UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und für glattere Basislinien
  • TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase, das als Ionenpaar-Reagenz fungieren kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Extinktion 0,003 AU max. bei 254 nm, 0,03 AU max. bei 300 nm, 0,06 AU max. bei 230 nm, 0,06 AU max. bei 275 nm, 0,18 AU max. bei 220 nm, Max. 0,55 AU bei 210 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Strukturformel CF3COOH
Merck Index 15, 9847
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte OPTIMA™ LC-MS
Dichte 1,535 g/cm³
Menge Gehäuse 2mL
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Dampfdichte 3,9
Dampfdruck 107 mbar 25
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.