Learn More
Trifluoressigsäure, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934951
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 0.03 max. at 300 nm, 0.03 max. at 320 nm, 0.04 max. at 290 nm, 0.05 max. at 280 nm, 0.1 max. at 270nm, 1 max. at 260 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Namenshinweis For Spectroscopy
CAS 76-05-1
Schmelzpunkt -15.0°C
Siedepunkt 72.0°C
Farbe Farblos
Summenformel C2HF3O2
Strukturformel CF3CO2H
MDL-Nummer MFCD00004169
Beilstein 02,IV,458
Fieser 10,418; 01,1219; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 11,557; 09,483; 08,503; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 02,433; 03,305
Merck Index 159847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) 99+%
Güte Spektroskopie
Dichte 1.5350 g/mL
Menge 100 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 1.535
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.