Learn More
Trifluoressigsäure, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378277
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in an organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and ceramic compounds. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. It finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Schmelzpunkt °C bis 15 °C
Siedepunkt 72°bis 73 °C
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Strukturformel CF3CO2H
UN-Nummer UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) ≥99.5%
Dichte 1,480 g/ml
Menge 100g
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,284
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acid