Learn More
Triethylzinnbromid
Artikelnummer. p-7080317
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071135.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2767-54-6
Summenformel C6H17BrSn
Molekulargewicht (g/mol) 287.82
MDL-Nummer MFCD00000052
InChI-Schlüssel MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
PubChem CID 17701
IUPAC-Name Brom(triethyl)stannan
SMILES Br.CC[SnH](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyltin bromide
Schmelzpunkt -13.5°C
Dichte 1.63 g/mL
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 285.79
Physikalische Form Flüssig