Learn More
Triethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484083
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Triethylsilane is used for the hydrosilation of olefins to prepare alkyl silanes. It acts as a reducing agent in the reduction of 2-chromanols, since it has an active hydride. It acts as a catalyst for redox initiated cationic polymerization, regioselective reductive coupling of enones and allenes, and Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime. It is associated with trifluoroacetic acid and involved in the selective reduction of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylsilan wird zur Hydrosilierung von Olefinen zur Herstellung von Alkylsilanen verwendet. Es wirkt als Reduktionsmittel bei der Reduktion von 2-Chromanolen, da es ein aktives Hydrid hat. Es dient als Katalysator für die redox-initiierte kationische Polymerisation, die regioselektive reduktive Kopplung von Enonen und Allenen und die Beckmann-Umlagerung von Cyclododecanonoximen. Es ist mit Trifluoressigsäure assoziiert und an der selektiven Reduktion von Alkenen beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, Wasser und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-86-7
Summenformel C6H15Si
Molekulargewicht (g/mol) 115.271
MDL-Nummer MFCD00009018
InChI-Schlüssel QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC-Name Triethylsilicium
SMILES CC[Si](CC)CC
Spezifikation
Siedepunkt 107°C to 108°C
Chemischer Name oder Material Triethylsilane
Schmelzpunkt -157°C
Menge 10 g
Strukturformel (CH3CH2)3SiH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098278
Flammpunkt −6°C (21°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 116.28
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.412
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.728
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.