Learn More
Triethyloxonium-Tetrafluorborat, 1 M Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10695422
Marca: Thermo Scientific Acros 175110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Namenshinweis 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 368-39-8, 75-09-2
Summenformel C6H15BF4O
Strukturformel (C2H5)3OBF4
MDL-Nummer MFCD00044423
Fieser 01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337
Dichte 1.3280g/mL
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
IUPAC-Name Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formelmasse 189.99
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.328
Menge 25 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado