Learn More
Triethylamintrihydrofluorid, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081601
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73602-61-6
Summenformel C6H153HF
Molekulargewicht (g/mol) 161.21
MDL-Nummer MFCD00043294
InChI-Schlüssel IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;trihydrofluorid
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF
Schmelzpunkt -29.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9890g/mL
Siedepunkt 70.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C2H5)3N·3HF
Brechungsindex 1.3860 to 1.3920
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.989
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine trihydrofluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.