Learn More
Triethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triethylamin ist eine Base zur Herstellung von Estern und Amiden aus Acylchloriden sowie zur Synthese von quartären Ammoniumverbindungen. Es wirkt als Katalysator bei der Bildung von Urethanschaumstoffen und Epoxidharzen, Dehydrohalogenierungsreaktionen, Säureneutralisator für Kondensationsreaktionen und Swern-Oxidationen. Es findet Anwendung in der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) als mobiler Phasenmodifikator. Es wird auch als Beschleunigeraktivator für Gummi, als Treibmittel, als Korrosionsinhibitor, als Härter und Härter für Polymere und zur Meerwasserentsalzung eingesetzt. Darüber hinaus wird es in der Automobilgussindustrie und der Textilindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Triethylamin ist eine Base zur Herstellung von Estern und Amiden aus Acylchloriden sowie zur Synthese von quartären Ammoniumverbindungen. Es wirkt als Katalysator bei der Bildung von Urethanschaumstoffen und Epoxidharzen, Dehydrohalogenierungsreaktionen, Säureneutralisator für Kondensationsreaktionen und Swern-Oxidationen. Es findet Anwendung in der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) als mobiler Phasenmodifikator. Es wird auch als Beschleunigeraktivator für Gummi, als Treibmittel, als Korrosionsinhibitor, als Härter und Härter für Polymere und zur Meerwasserentsalzung eingesetzt. Darüber hinaus wird es in der Automobilgussindustrie und der Textilindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethylamine |
Schmelzpunkt | °C to 115°C |
Dichte | 0.7255 |
Siedepunkt | 89°C to 90°C |
Flammpunkt | -11°C (12°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | (CH3CH2)3N |
Brechungsindex | 1.4005 |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN1296 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triethylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: triethylamine