Learn More
Triethylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341779
Triethylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341779
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Artikelnummer. 11341779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012391.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Triethylamine is a base used to prepare esters and amides from acyl chlorides as well as in the synthesis of quaternary ammonium compounds. It acts as a catalyst in the formation of urethane foams and epoxy resins, dehydrohalogeantion reactions, acid neutralizers for condensation reactions and Swern oxidations. It finds application in reverse phase high-performance liquid chromatography (HPLC) as a mobile-phase modifier. It is also used as an accelerator activator for rubber, as a propellant, as a corrosion inhibitor, as a curing and hardening agent for polymers and for the desalination of seawater. Furthermore, it is used in the automotive casting industry and the textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
MDL-Nummer MFCD00009051
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos
Dichte 0.726 g/mL
Siedepunkt 89°C to 90°C
Flammpunkt -11°C (12°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Ammonia-like
Strukturformel (CH3CH2)3N
Brechungsindex 1.4005
Menge 1 kg
UN-Nummer UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether and ethanol.
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS08J053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
ChargennummerR13H051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
ChargennummerW09G017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
ChargennummerA11T030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
ChargennummerF24W034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012391.D5,012391.A1,012391.30
Name des Produkts
Triethylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >