Learn More
Triethylorthopropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10735811
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-80-0
Summenformel C9H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00009226
InChI-Schlüssel FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
PubChem CID 66995
IUPAC-Name 1,1,1-triethoxypropane
SMILES CCOC(CC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl orthopropionate
Namenshinweis 98+%
Farbe Farblos
Dichte 0.8860g/mL
Siedepunkt 155.0°C to 160.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C(OC2H5)3
Brechungsindex 1.4010 to 1.4030
Menge 100 g
Beilstein 02, 240
Relative Dichte 0.886
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthopropionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.