Learn More
Triethyl4-Phosphonocrotonat, 92 %, überwiegend trans, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyl 4-phosphonocrotonate |
Namenshinweis | 92% |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.1200g/mL |
Siedepunkt | 133.0°C to 135.0°C (0.4 mmHg) |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 92% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5 |