Learn More
Triethanolamine, ∽99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493501
Click to view available options
Menge:
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 102-71-6
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethanolamine Hydrochloride
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽ 99%
Summenformel C6H15NO3
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
Formelmasse 185.65
Physikalische Form Pulver