Learn More
Cytiva Tricorn storage/shipping device, 1 pc.
Für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt wird.
Marke: Cytiva 18-1176-43
106.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für den Einsatz mit Hochleistungsmedien
- Mit Kunststofffolie beschichtete Glasröhrchen
Spezifikation
Mit Kunststofffolie beschichtete Glasröhrchen | |
Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE | |
Tricorn Lager-/Versandgerät |